136123
trans-Chalcone
97%
Sinonimo/i:
Benzylideneacetophenone
Saggio
97%
Stato
solid
P. ebollizione
208 °C/25 mmHg (lit.)
Punto di fusione
55-57 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
phenyl
Stringa SMILE
[H]\C(=C(\[H])C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H12O/c16-15(14-9-5-2-6-10-14)12-11-13-7-3-1-4-8-13/h1-12H/b12-11+
DQFBYFPFKXHELB-VAWYXSNFSA-N
Informazioni sul gene
human ... IL1B(3553)
rat ... Ar(24208)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?