113239
1-Phenyldodecane
97%
Sinonimo/i:
Dodecylbenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.482 (lit.)
P. ebollizione
185-188 °C/15 mmHg (lit.)
331 °C (lit.)
Punto di fusione
3 °C (lit.)
Densità
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C18H30/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-18-16-13-11-14-17-18/h11,13-14,16-17H,2-10,12,15H2,1H3
KWKXNDCHNDYVRT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?