44178
1-Phenyldodecane
analytical standard
Sinonimo/i:
Dodecylbenzene
About This Item
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99.5% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.482 (lit.)
n20/D 1.482
P. eboll.
185-188 °C/15 mmHg (lit.)
331 °C (lit.)
Punto di fusione
3 °C (lit.)
Densità
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C18H30/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-18-16-13-11-14-17-18/h11,13-14,16-17H,2-10,12,15H2,1H3
KWKXNDCHNDYVRT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Confezionamento
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?