45795
1-Methylnaphthalene
analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Temp. autoaccensione
984 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.615 (lit.)
P. eboll.
240-243 °C (lit.)
Punto di fusione
−22 °C (lit.)
Densità
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H10/c1-9-5-4-7-10-6-2-3-8-11(9)10/h2-8H,1H3
QPUYECUOLPXSFR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
The 1-Methylnaphthalene may find the following uses:
- Study of surface and electronic features of fluorinated TiO2 and their influence on the photocatalytic degradation of 1-methylnaphthalene
- Thermal decomposition of 1-Methylnaphthalene in a batch reactor
- Catalytic conversion of tar from hot coke oven gas using 1-methylnaphthalene as a tar model compound
- Hydrocracking of 1-methylnaphthalene to benzene, toluene, and xylene using high metal–acid balance and selective hydrogenation activity catalysts
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
GC Analysis of Polynuclear Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Salmon on SPB®-608 (20 m x 0.18 mm I.D., 0.18 µm) after QuEChERS Cleanup using Supel™ QuE Z-Sep, Fast GC Analysis
Protocol for GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH
US EPA Method 8270 (Appendix IX): GC Analysis of Semivolatiles on Equity®-5 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm)
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal