Documenti fondamentali
113182
Sigma-Aldrich
1-Phenylheptane
98%
Sinonimo/i:
Heptylbenzene
About This Item
Formula condensata:
C6H5(CH2)6CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.30
Beilstein:
1905782
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.485 (lit.)
P. ebollizione
233 °C (lit.)
Punto di fusione
−48 °C (lit.)
Densità
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
CCCCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C13H20/c1-2-3-4-5-7-10-13-11-8-6-9-12-13/h6,8-9,11-12H,2-5,7,10H2,1H3
LBNXAWYDQUGHGX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Heptylbenzene (1-Phenylheptane) forms charge-transfer complexes with fluoranil and 1,3,5-trinitrobenzene.
Applicazioni
1-Phenylheptane is used in zirconia and titania based stationary phase capillary HTLC, to separate alkyl benzene derivatives using an acetonitrile-water eluent.
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
95 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Hot eluent capillary liquid chromatography using zirconia and titania based stationary phases.
Kephart TS, et al.
Analytica Chimica Acta, 414(1-2), 71-78 (2000)
Giorgia Purcaro et al.
Analytica chimica acta, 1027, 158-167 (2018-06-06)
Untargeted metabolomics study of volatile organic compounds produced by different cell cultures is a field that has gained increasing attention over the years. Solid-phase microextraction has been the sampling technique of choice for most of the applications mainly due to