P25701
Hexylbenzene
97%
Sinonimo/i:
1-Phenylhexane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.486 (lit.)
P. ebollizione
226 °C (lit.)
Punto di fusione
−61 °C (lit.)
Densità
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C12H18/c1-2-3-4-6-9-12-10-7-5-8-11-12/h5,7-8,10-11H,2-4,6,9H2,1H3
LTEQMZWBSYACLV-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
181.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
83 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?