Documenti fondamentali
113212
Sigma-Aldrich
1-Phenyldecane
98%
Sinonimo/i:
Decylbenzene
About This Item
Formula condensata:
C6H5(CH2)9CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.38
Beilstein:
1907745
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.482 (lit.)
P. ebollizione
293 °C (lit.)
Punto di fusione
−14 °C (lit.)
Densità
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C16H26/c1-2-3-4-5-6-7-8-10-13-16-14-11-9-12-15-16/h9,11-12,14-15H,2-8,10,13H2,1H3
UZILCZKGXMQEQR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Decylbenzene (1-Phenyldecane) forms a charge-transfer complex with fluoranil.
Applicazioni
1-Phenyldecane is used as an enhancer to reduce interference in ion-selective membrane electrodes for determining carbon dioxide.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
W J Scott et al.
Clinical chemistry, 32(1 Pt 1), 137-141 (1986-01-01)
Previously described ion-selective membrane electrodes useful for determination of total carbon dioxide in biological fluids in automated analyzers show interference from several sources--e.g., fatty acids, keto acids, salicylate, heparin. Judicious selection of membrane components has produced a membrane with superior