Documenti fondamentali
113247
Sigma-Aldrich
1-Phenyltridecane
99%
Sinonimo/i:
Tridecylbenzene
About This Item
Formula condensata:
C6H5(CH2)12CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.46
Beilstein:
1947201
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.482 (lit.)
Punto di fusione
10 °C (lit.)
Densità
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C19H32/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-16-19-17-14-12-15-18-19/h12,14-15,17-18H,2-11,13,16H2,1H3
MCVUKOYZUCWLQQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1-phenyltridecane was converted to trans-cinnamic and 3-phenylpropionic acid by an oil-degrading bacterium.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
>233.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 112 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
O O Amund et al.
Antonie van Leeuwenhoek, 51(1), 45-56 (1985-01-01)
An oil-degrading bacterium identified as Acinetobacter lwoffi was isolated by elective culture on North Sea Forties crude oil from an activated sludge sample. It grew on a wide range of n-alkanes (C12-C28) and 1-phenylalkanes, including 1-phenyldodecane, 1-phenyltridecane and 1-phenyltetradecane. The