106003
2,3-Dibromopropene
80%, technical grade
Sinonimo/i:
(2-Bromo-2-propenyl) bromide, 2,3-Dibromopropylene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
80%
Indice di rifrazione
n20/D 1.544 (lit.)
P. eboll.
42-44 °C/17 mmHg (lit.)
Densità
2.045 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
BrCC(Br)=C
InChI
1S/C3H4Br2/c1-3(5)2-4/h1-2H2
YMFWYDYJHRGGPF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
81 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?