Documenti fondamentali
410888
Sigma-Aldrich
3-Bromo-3-buten-1-ol
98%
About This Item
Formula condensata:
H2C=C(Br)CH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.00
Beilstein:
1737671
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.499 (lit.)
P. ebollizione
64-65 °C/9 mmHg (lit.)
Densità
1.522 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
hydroxyl
Stringa SMILE
OCCC(Br)=C
InChI
1S/C4H7BrO/c1-4(5)2-3-6/h6H,1-3H2
RTKMFQOHBDVEBC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
3-Bromo-3-buten-1-ol is a primary alcohol. Acetylation of 3-bromo-3-buten-1-ol with acetic acid catalyzed by ytterbium(III) tosylate has been studied.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Bulletin de la Societe Chimique De France, 129, 227-227 (1992)
The Journal of Organic Chemistry, 46, 1723-1723 (1981)
Tetrahedron Letters, 27, 3017-3017 (1986)
The Journal of Organic Chemistry, 50, 1621-1621 (1985)
The Journal of Organic Chemistry, 48, 3894-3894 (1983)