273031
Acido 3-cloroperbenzoico
≤77%
Sinonimo/i:
Acido meta-cloroperbenzoico, Acido 3-cloroperossibenzoico, MCPBA
Saggio
≤77%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Punto di fusione
69-71 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
hydroperoxide
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OOC(=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H5ClO3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)11-10/h1-4,10H
NHQDETIJWKXCTC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Org. Perox. D - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
The Baeyer-Villiger oxidation is the oxidative cleavage of a carbon-carbon bond adjacent to a carbonyl, which converts the ketones to esters and the cyclic ketones to lactones.