139939
trans-Stilbene
96%
Sinonimo/i:
trans-1,2-Diphenylethylene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Forma fisica
solid
P. eboll.
305-307 °C/744 mmHg (lit.)
Punto di fusione
123-125 °C (lit.)
Densità
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C14H12/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-12H/b12-11+
PJANXHGTPQOBST-VAWYXSNFSA-N
Informazioni sul gene
human ... ESR1(2099)
rat ... Esr1(24890)
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2