8.14345
Pyridinium bromide-perbromide
for synthesis
Sinonimo/i:
Pyridinium bromide-perbromide
Livello qualitativo
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
132-134 °C
InChI
1S/C5H5N.3Br/c1-2-4-6-5-3-1;;;/h1-5H;;;/p+1
GWJBDYRGIFGTOG-UHFFFAOYSA-O
Risultati analitici
Assay (iodometric): ≥ 85.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3