301590
Tetrabutylammonium tribromide
98%
Sinonimo/i:
TBABr3, Tetrabutylammonium bromide perbromide
Saggio
98%
Punto di fusione
71-76 °C (lit.)
Stringa SMILE
Br[Br-]Br.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.Br3/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-3-2/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
XXSLZJZUSYNITM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- As a catalyst in the preparation of O-isopropylidene derivatives of free sugars.
- As a reagent in methanol for the cleavage of tert-butyldimethylsilyl (TBDMS) ethers chemoselectively.
- As a catalyst in the synthesis of bis-indolymethanes by electrophilic substitution of indoles with different aldehydes.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
301590-5G | |
301590-100G | 4061826665480 |
301590-25G | 4061826665497 |