Documenti fondamentali
376426
Sigma-Aldrich
Benzyltrimethylammonium tribromide
97%
Sinonimo/i:
BTMABr3, Benzyltrimethylammonium bromide dibromide
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2N(Br3)(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
389.95
Beilstein:
7105839
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
99-101 °C (lit.)
Stringa SMILE
Br[Br-]Br.C[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H16N.Br3/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;1-3-2/h4-8H,9H2,1-3H3;/q+1;-1
OQESKQAHRXOSMS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)