W237418
Dietil malato
≥97%, FG
Sinonimo/i:
2-Idrossibutandioato di dietile, Estere dietilico dell’acido idrossibutandioico, Estere dietilico dell’acido malico
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥97%
P. ebollizione
122-124 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.128 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
caramel; fruity; sweet
Stringa SMILE
CCOC(=O)CC(O)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O5/c1-3-12-7(10)5-6(9)8(11)13-4-2/h6,9H,3-5H2,1-2H3
VKNUORWMCINMRB-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W237418-100G | 4061838093288 |
W237418-1KG | 4061838256874 |
W237418-5KG | 4061838256881 |
W237418-SAMPLE | 4061837509476 |