180769
Ethyl 4-chloroacetoacetate
95%
Sinonimo/i:
4-Chloro acetoethylacetate, Ethyl 4-chloro-3-oxobutanoate, Ethyl chloroacetoacetate
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.452 (lit.)
P. eboll.
115 °C/14 mmHg (lit.)
Densità
1.218 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)CC(=O)CCl
InChI
1S/C6H9ClO3/c1-2-10-6(9)3-5(8)4-7/h2-4H2,1H3
OHLRLMWUFVDREV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
206.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
97 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter