Documenti fondamentali
PICM01250
Millipore
Inserti da appoggio Millicell® per colture cellulari
pore size 0.4 μm, diam. 12 mm, transparent PTFE membrane, hydrophilic, size 24 wells, sterile
Sinonimo/i:
Inserto per colture cellulari Millicell, 12 mm, PTFE idrofilo, 0,4 µm, inserti per colture cellulari, inserto per coltura tissutale, inserto permeabile per coltura, piastra per la coltura tissutale
About This Item
Codice UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
Materiali
polystyrene housing
transparent PTFE membrane
Livello qualitativo
Sterilità
ethylene oxide treated
sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Confezionamento
pack of 50
Produttore/marchio commerciale
Millicell®
Parametri
50 °C max. temp.
tecniche
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
Altezza
10.5 mm
Diametro
12 mm
Superficie filtrante
0.6 cm2
Misura
24 wells
Area superficiale
0.6 cm2
Volume d’esercizio
0.6 mL
Colore
transparent membrane, when wetted
Matrice
Biopore
Dimensione pori
0.4 μm
Tipo di binding
low binding surface
Metodo di rivelazione
fluorometric
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Configurazione del dispositivo: Piastra a 24 pozzetti con pori da 0,4 μm
Con inserti Millicell®, le cellule adese o in sospensione possono accedere al terreno sia dall′alto che a livello basale laterale. Crescita cellulare, struttura e funzione imitano più da vicino quello che accade in vivo. Inoltre, gli inserti Millicell® permettono di studiare entrambi i lati del monostrato cellulare.
Inserti fissi Millicell®:
- Promuove un′eccellente crescita cellulare e fornisce un′opportunità eccezionale per gli studi sulle cellule
Tipo di membrana:
Membrana Biopore (PTFE idrofilo)
- Per applicazioni a basso legame cellulare, con visualizzazione di cellule vive e applicazioni immunofluorescenti
Applicazioni
Adesione cellulare, crescita cellulare, differenziazione cellulare, immunocitochimica
Applicazioni
Categoria di ricerca
Coltura cellulare
Confezionamento
Confezionato individualmente in blister
Note legali
BIOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Ming Zeng et al.
Gene, 753, 144810-144810 (2020-05-30)
Meiotic entry and progression require dynamic regulation of germline gene expression. m6A on mRNAs and recognition by YTHDC2 has been known as post-transcriptional regulatory complex, but the roles of this regulator remain unclear for meiotic initiation and progression in female
Andrea S Cupp et al.
Biology of reproduction, 68(6), 2033-2037 (2003-02-28)
The first morphological event after initiation of male sex determination is seminiferous cord formation in the embryonic testis. Cord formation requires migration of pre-peritubular myoid cells from the adjacent mesonephros. The embryonic Sertoli cells are the first testicular cells to
P Hardman et al.
Development, growth & differentiation, 35(6), 683-690 (1993-01-01)
Embryonic mouse salivary glands, pancreata, and kidneys were isolated from embryos of appropriate gestational age by microdissection, and were cultured on Biopore membrane either non-coated or coated with type I collagen or Matrigel. As expected, use of Biopore membrane
R Le Bouffant et al.
Human reproduction (Oxford, England), 25(10), 2579-2590 (2010-07-31)
The initiation of meiosis is crucial to fertility. While extensive studies in rodents have enhanced our understanding of this process, studies in human fetal ovary are lacking. We used RT-PCR and immunohistochemistry to investigate expression of meiotic factors in human
Gravity in mammalian organ development: differentiation of cultured lung and pancreas rudiments during spaceflight.
Spooner, B S, et al.
The Journal of Experimental Zoology, 269, 212-222 (1994)
Articoli
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.
Protocolli
This is a Toluidine Blue Staining protocol.
This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
Contenuto correlato
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.