CLS3460
Corning® Transwell® 12 well plates
0.4 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface clear polystyrene plate, round wells, polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET), flat bottom wells clear sterile, case of 48, pack of 12
Sinonimo/i:
cell culture inserts, plate inserts, tissue culture dishes, tissue culture plates
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Inserti per colture cellulari Corning® Transwell® con membrana in poliestere, 12 mm Transwell with 0.4 μm pore polyester membrane insert, TC-treated, sterile, 48/cs
Materiali
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET)
round wells
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
skirt
Confezionamento
pack of 12
case of 48
Produttore/marchio commerciale
Corning 3460
Volume di lavoro inserto
0.5 mL
Diam. membrana
12 mm
Spessore membrana
10 μm
Misura
12 wells
Area superficiale
1.12 cm2 , cell growth area
Volume di lavoro pozzetto
1.5 mL
Colore
clear
Dimensione pori
0.4 μm
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Categorie correlate
Descrizione generale
- Membrana in poliestere trasparente, spessore 10μm.
- Trattato per consentire un′adesione cellulare ottimale
- Confezione da 12 inserti in piastra da 12 pozzetti, 4 piastre per scatola
- Ottima visibilità in microscopia a contrasto di fase
- Metodo di sterilizzazione raggi gamma
Fornisce un'eccellente visibilità delle cellule al microscopio a contrasto di fase e rende possibile lo studio della formazione dei monostrati di cellule e della vitalità cellulare.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)