112577
L-(−)-Malic acid
97%, optical purity ee: 99% (GLC)
Sinonimo/i:
(S)-(−)-2-Hydroxysuccinic acid, L-Hydroxybutanedioic acid
Saggio
97%
Stato
powder
Attività ottica
[α]20/D −27°, c = 5.5 in pyridine
Purezza ottica
ee: 99% (GLC)
Punto di fusione
101-103 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
hydroxyl
Stringa SMILE
O[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?