Key Documents
8.00384
Sigma-Aldrich
L-(-)-Malic acid
for resolution of racemates for synthesis
Sinonimo/i:
L-(-)-Malic acid, (S)-(-)-Malic acid
About This Item
Formula condensata:
HOOCCH(OH)CH2COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
202-601-5
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (acidimetric)
Forma fisica
powder
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Punto di fusione
98-103 °C
Solubilità
160 g/L
Densità
1.60 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
600 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 98 °C
Melting range (upper value): ≤ 103 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=5 in pyridine): -30.0 - -27.0 °
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1