Documenti fondamentali
8.00763
Sigma-Aldrich
D-(+)-Malic acid
for the resolution of racemates for synthesis
Sinonimo/i:
D-(+)-Malic acid, (R)-(+)-Malic acid
About This Item
Formula condensata:
HOOCCH(OH)CH2COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
211-262-2
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (acidimetric)
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Punto di fusione
101-104 °C
Solubilità
364 g/L
Densità bulk
600 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 101 °C
Melting range (upper value): ≤ 104 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=5 in pyridine): +27.0 - +30.0 °
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3