47910
Fumaric acid
≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
(2E)-2-Butenedioic acid, trans-Butenedioic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1.7 mmHg ( 165 °C)
Livello qualitativo
Grado
purum
Saggio
≥99.0% (T)
Stato
powder
Temp. autoaccensione
1364 °F
Limite di esplosione
40 %
Punto di fusione
298-300 °C (subl.) (lit.)
Solubilità
95% ethanol: soluble 0.46 g/10 mL, clear, colorless
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Fumaric acid may be used in the preparation of L-Lysine-fumaric acid crystals. It may also be employed for the industrial manufacture of synthetic resins and eco-friendly/biodegradable polymers.
Risultati analitici
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
523.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
273 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Inborn errors of metabolism are caused by changes in specific enzymatic reactions and hundreds of different such alterations, which affect about 1 of every 5000 newborns, have been characterized.