SML1374
Alamandine trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(Ala¹)-Angiotensin I/II (1-7) trifluoroacetate salt, ARVYIHP trifluoroacetate salt, Angiotensin A (1-7) trifluoroacetate salt, H-Ala-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-OH trifluoroacetate salt, L-alanyl-L-arginyl-L-valyl-L-tyrosyl-L-isoleucyl-L-histidyl-L-Proline trifluoroacetate salt
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)