Documenti fondamentali
SML1370
Sigma-Aldrich
A-779 trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
A779 trifluoroacetate salt, Asp1-Arg2-Val3-Tyr4-Ile5-His6-D-Ala7, D-Ala7-Ang-(1-7), DRVYIHA (Modification: Ala-7 = D-Ala), DRVYIHa trifluoroacetate salt, H-Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-D-Ala-OH trifluoroacetate salt, [7-D-ALA]-angiotensin-(1-7) trifluoroacetate salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C39H60N12O11 · xC2HF3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
872.97 (free base basis)
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
lyophilized powder
Colore
white to off-white
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Azioni biochim/fisiol
A-779 (D-Ala7-Ang-(1-7)) is a potent and selective antagonist of angiotensin (1-7), an endogenous peptide that acts through activation of a non-AT1, non-AT2 receptor, Mas, and opposes the activity of angiotensin. A-779 has an IC50 of 0.3 nM for Mas with negligible affinity for either AT1R or AT2R.
A-779 is a potent and selective antagonist of angiotensin (1-7).
This blocking angiotensin action affects cardiovascular function.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Cardiovascular actions of angiotensin-(1-7)
Ferreira AJ and Santos RAS
Brazilian journal of medical and biological research, 38(4), 499-507 (2005)