SAB4700958
Monoclonal Anti-Cyclin D1 antibody produced in mouse
clone DCS-6
Sinonimo/i:
BCL1, CCND1, CYC-D1, PRAD1, U21B31
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
DCS-6, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat, nonhuman primates, human, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 6 μg/mL
Numero d’accesso
NM_053056
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CCND1(595)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico