Documenti fondamentali
05-389
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-Rac1, clone 23A8
clone 23A8, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-Rac1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
23A8, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
Descrizione generale
Rac1 è un membro di una sottofamiglia delle RhoGTPasi (Rac1-Rac4). È coinvolto nella trasduzione del segnale extracellulare da parte dei recettori accoppiati alle proteine G (GPCR), delle integrine e dei recettori dei fattori di crescita alle molecole effettrici che modulano le diverse vie di segnalazione. Sebbene Rac1 sia implicato nell'attivazione del pathway delle MAP chinasi e nell’attivazione genica, la sua funzione principale riguarda la regolazione delle strutture componenti il citoscheletro. Insieme a Rho (regulator of stress fibers) e Cdc42 (regulator of filopodia), Rac modula la formazione delle adesioni focali (FA), dei ruffle di membrana e dei lamellipodi che contribuiscono a importanti funzioni legate all′adesione e al movimento cellulare.
Specificità
Riconosce Rac1; forte preferenza per Rac1, leggera reattività crociata con Rac2.
Immunogeno
Proteina ricombinante contenente la Rac umana a lunghezza intera
Applicazioni
Categoria di ricerca
Trasduzione del segnale
L′anticorpo anti-Rac1, clone 23A8, è stato citato in più di 40 pubblicazioni e validato per l'uso in immunoistochimica (IHC), immunoprecipitazione (IP) e Western blotting (WB) per il rilevamento della proteina Rac1.
Sottocategoria di ricerca
Trasmissione del segnale nel citoscheletro
Proteine G
Qualità
Testato di routine mediante immunoblotting su preparazioni di proteine microsomiali di cervello di ratto
Descrizione del bersaglio
21 kDa
Stato fisico
Formato: purificato
Immunoglobuline purificate con proteina G in tris-glicina 0,1 M, pH 7,4, NaCl 0,15 M, azoturo di sodio 0,05% prima dell′aggiunta di glicerolo portato al 30%
Purificazione con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Si conserva per 2 anni dalla data di spedizione a -20°C. Suddividere in aliquote per evitare di scongelare/ricongelare ripetutamente Per massimizzare il recupero del prodotto, centrifugare il flaconcino dopo lo scongelamento e prima di togliere il tappo.
Risultati analitici
Controllo
Immunoblot/Immunoprecipitazione: preparazione di proteine microsomiali di cervello di ratto
Immunoistochimica: sezioni di cervello di ratto
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Vav1/Rac-dependent actin cytoskeleton reorganization is required for lipid raft clustering in T cells.
Villalba, M, et al.
The Journal of cell biology, 155, 331-338 (2001)
Expression of NADPH oxidase in rabbit corneal epithelial and stromal cells in culture.
O'Brien, WJ; Krema, C; Heimann, T; Zhao, H
Investigative Ophthalmology & Visual Science null
Evaluation of Rho family small G-protein activity induced by integrin ligation on human leukocytes.
Angela Gismondi, Fabrizio Mainiero, Angela Santoni
Methods in Molecular Biology null
H N Kovacic et al.
The Journal of biological chemistry, 276(49), 45856-45861 (2001-10-05)
Rac1 has been shown to activate a NADPH oxidase complex producing superoxide anions in a variety of mammalian cell types. We evaluated the impact of Rac1-induced reactive oxygen species production on the turnover of Rac1 itself in human aortic endothelial
Androgen-stimulated DNA synthesis and cytoskeletal changes in fibroblasts by a nontranscriptional receptor action
Castoria, G., et al
The Journal of cell biology, 161, 547-556 (2003)