Documenti fondamentali
M8688
Sigma-Aldrich
Mimetic Orange 1 ALPHA Column
suspension
About This Item
Codice UNSPSC:
23151817
NACRES:
NA.56
Descrizione
10 ml
Livello qualitativo
Stato
suspension
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Mimetic columns are used in affinity chromatography and protein chromatography. Mimetic columns have been used in studies to develop anti-inflammatory therapeutics.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)