304050
Triethyl orthoformate
anhydrous, 98%
Sinonimo/i:
Diethoxymethoxyethane, 1,1,1-Triethoxymethane
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
5.11 (vs air)
Tensione di vapore
2.9 mmHg ( 20 °C)
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Impurezze
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Residuo dopo evaporazione
<0.0005%
Indice di rifrazione
n20/D 1.391 (lit.)
P. eboll.
146 °C (lit.)
Punto di fusione
−76 °C (lit.)
Densità
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(OCC)OCC
InChI
1S/C7H16O3/c1-4-8-7(9-5-2)10-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
GKASDNZWUGIAMG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Formyl ferrocene by reacting with ferrocene in the presence of aluminium chloride.
- 5-Nitropyridines via cyclocondensation with nitroacetone and different enamines.
- 3-Aryl-4(3H)-quinazolinones by reacting with anthranilic acid via heterocyclization catalyzed by concentrated sulfuric acid.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?