Documenti fondamentali
8.00885
Sigma-Aldrich
Trimethyl orthoformate
for synthesis
Sinonimo/i:
Trimethyl orthoformate, Methyl orthoformate, Orthoformic acid trimethyl ester
About This Item
Formula condensata:
CH(OCH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
106.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
Numero indice EU:
205-745-7
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
10 hPa ( 7 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
255 °C
Potenza
3130 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
1.4-44.6 % (v/v)
P. ebollizione
102 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-53 °C
Temp. transizione
flash point 13 °C
Solubilità
10 g/L (Hydrolysis)
Densità
0.97 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4H10O3/c1-5-4(6-2)7-3/h4H,1-3H3
PYOKUURKVVELLB-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.968 - 0.970
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup