471356
Acido metansolfonico
≥99.0%
Sinonimo/i:
Mesylic acid, MsOH
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.3 (vs air)
[3.3 (vs air)] (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.0%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.429 (lit.)
Intervallo di pH
<1
P. ebollizione
[167 °C/10 mmHg (lit.)]
167 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
17-19 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 1,000 g/L at 20 °C
Densità
1.481 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
sulfonic acid
Stringa SMILE
O=S(O)(C)=O
InChI
1S/CH4O3S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H,2,3,4)
AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Come catalizzatore per produrre alchilbenzeni lineari con una reazione di addizione tra olefine a catena lunga e benzene.
- Per preparare composti di polianilina (PANI)/grafene con proprietà termiche ed elettriche potenziate.
- Come catalizzatore per la trasformazione di miscele di glucosio/xilosio in acido levulinico e furfurale.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
372.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
189 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)