Documenti fondamentali
8.14637
Sigma-Aldrich
Methanesulfonic acid
(70% solution in water) for synthesis
About This Item
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Stato
liquid
Potenza
1158 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
-60 °C
Densità
1.35 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Risultati analitici
Assay (acidimetric): 69.0 - 71.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.350 - 1.360
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1