471348
Methanesulfonic acid solution
70 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
Mesylic acid, MsOH
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.3 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Concentrazione
70 wt. % in H2O
Impurezze
≤1,000 ppm Sulfate (SO4)
≤10 ppm Iron
≤50 ppm Chloride (Cl)
Indice di rifrazione
n20/D 1.416
Densità
1.319 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
sulfonic acid
Stringa SMILE
CS(O)(=O)=O
InChI
1S/CH4O3S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H,2,3,4)
AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?