Documenti fondamentali
132624
Sigma-Aldrich
Tetramethyl orthocarbonate
98%
Sinonimo/i:
Orthocarbonic acid tetramethyl ester, Tetramethoxymethane
About This Item
Formula condensata:
C(OCH3)4
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.15
Beilstein:
1737682
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.385 (lit.)
P. ebollizione
114 °C (lit.)
Punto di fusione
−5 °C (lit.)
Densità
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(OC)(OC)OC
InChI
1S/C5H12O4/c1-6-5(7-2,8-3)9-4/h1-4H3
AHJWSRRHTXRLAQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Tetramethyl orthocarbonate undergoes stereoselectively controlled acid hydrolysis.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
22 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Experimental evidence for the stereoelectronically controlled hydrolysis of orthocarbonates.
Li S and Deslongchamps P.
Tetrahedron Letters, 35(31), 5641-5644 (1994)