126993
N-Ethylbenzylamine
97%
Sinonimo/i:
N-Benzylethylamine
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.511 (lit.)
P. ebollizione
191-194 °C (lit.)
Densità
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
phenyl
Stringa SMILE
CCNCc1ccccc1
InChI
1S/C9H13N/c1-2-10-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,2,8H2,1H3
HVAAHUDGWQAAOJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
156.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
69 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
126993-100ML | 4061838345622 |
126993-25ML | 4061836825065 |
126993-500ML | |
126993-5ML |