136964
N-Isopropylbenzylamine
97%
Sinonimo/i:
N-Benzylisopropylamine
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.502 (lit.)
P. ebollizione
200 °C (lit.)
Densità
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
phenyl
Stringa SMILE
CC(C)NCc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N/c1-9(2)11-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3
LYBKPDDZTNUNNM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
72 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?