C54007
Chloromethyl methyl sulfide
95%
Sinonimo/i:
Chlorodimethyl sulfide
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.498 (lit.)
P. eboll.
105 °C (lit.)
Densità
1.153 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CSCCl
InChI
1S/C2H5ClS/c1-4-2-3/h2H2,1H3
JWMLCCRPDOIBAV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Methylthiomethylating reagent for carbonyl and aromatic compounds. Methylene transfer reagent for iron(II) mediated cyclopropanation.
Avvertenza
May darken in storage.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
62.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
17 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Synthesis, 276-276 (1994)
Chemistry Letters (Jpn), 653-653 (1993)
The journal of physical chemistry. A, 124(10), 1911-1921 (2020-02-14)
UV photodecomposition of azidomethyl methyl sulfide (AMMS) yields a transient S-methylthiaziridine which rapidly evolves to S-methyl-N-sulfenylmethanimine at 10 K. This species was detected by infrared matrix isolation spectroscopy. The mechanism of the photoreaction of AMMS has been investigated by a
Organic Syntheses, 70, 177-177 (1992)
[Mutagenic activity of chlorodimethylsulfide and some of its aniline derivatives].
Bollettino della Societa italiana di biologia sperimentale, 61(6), 917-923 (1985-06-30)