Documenti fondamentali
13282
Sigma-Aldrich
Benzyl chloromethyl ether
technical, ~60% (NMR)
Sinonimo/i:
(Chloromethoxymethyl)benzene, Benzyloxymethyl chloride
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2OCH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.61
Beilstein:
1364034
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical
Saggio
~60% (NMR)
Stato
liquid
Impurezze
~10% formaldehyde dibenzylacetal
~25% benzyl chloride
Indice di rifrazione
n20/D 1.527
P. ebollizione
102 °C/14 mmHg (lit.)
Densità
1.126 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
ether
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClCOCc1ccccc1
InChI
1S/C8H9ClO/c9-7-10-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
LADPCMZCENPFGV-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Acid protecting group; Introduction of benzoyloxy- and hydroxymethyl groups
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Heart,forestomach, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
D.S. Connor et al.
Organic Syntheses, 52, 16-16 (1972)
P.A. Zoretic et al.
The Journal of Organic Chemistry, 40, 2962-2962 (1975)