142670
Chloromethyl ethyl ether
95%
Sinonimo/i:
(Chloromethoxy)ethane, Ethoxychloromethane, Ethoxymethyl chloride, Ethyl chloromethyl ether
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.404 (lit.)
P. eboll.
82 °C (lit.)
Densità
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOCCl
InChI
1S/C3H7ClO/c1-2-5-3-4/h2-3H2,1H3
FCYRSDMGOLYDHL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- 6-Benzyl-1-(ethoxymethyl)-5-iodopyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, a key intermediate in the preparation of MKC-442 analog.
- Acylation catalyst for alcohols named 1,3-bis-[(R)-1-(2-naphthyl)ethyl]imidazoliumchloride by reacting with glyoxal-bis-[(R)-1-(2-naphthyl)ethyl]imine.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
66.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
19 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?