124613
2-Chloro-4,6-dinitrophenol
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
110-114 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
nitro
Stringa SMILE
Oc1c(Cl)cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3ClN2O5/c7-4-1-3(8(11)12)2-5(6(4)10)9(13)14/h1-2,10H
PCBCIXWBAPIVDV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)