D200603
2,6-Dinitrotoluene
98%
Sinonimo/i:
1-Methyl-2,6-dinitrobenzene, 2,6-DNT, 2-Methyl-1,3-dinitrobenzene
Saggio
98%
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
56-61 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1=C([N+]([O-])=O)C=CC=C1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O4/c1-5-6(8(10)11)3-2-4-7(5)9(12)13/h2-4H,1H3
XTRDKALNCIHHNI-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
404.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
206.7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?