Documenti fondamentali
532797
Sigma-Aldrich
4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluoro-1-heptanol
97%
Sinonimo/i:
3-(Perfluorobutyl)propanol
About This Item
Formula condensata:
CF3(CF2)3(CH2)3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.327 (lit.)
P. ebollizione
163-164 °C (lit.)
Densità
1.528 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H7F9O/c8-4(9,2-1-3-17)5(10,11)6(12,13)7(14,15)16/h17H,1-3H2
OVBNEUIFHDEQHD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
170.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
76.67 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)