H1604
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol
98%
Sinonimo/i:
Perfluoropropyl carbinol
About This Item
Formula condensata:
CF3CF2CF2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.05
Beilstein:
1761907
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.3 (lit.)
P. ebollizione
96-97 °C (lit.)
Densità
1.6 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H3F7O/c5-2(6,1-12)3(7,8)4(9,10)11/h12H,1H2
WXJFKAZDSQLPBX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol can be used to synthesize poly(2-hydroxyethyl vinyl ether)-block-poly(2-(2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutoxy)ethyl vinyl ether) (poly(HOVE-b-HFBOVE), a fluorinated amphiphilic block copolymer.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
77.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
25 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Fluorinated amphiphilic vinyl ether block copolymers: Synthesis and characteristics of their micelles in water.
Matsumoto K, et al.
Macromolecules, 37(6), 2256-2267 (2004)
Dai Long Vu et al.
Food chemistry, 279, 12-19 (2019-01-07)
Selenium (Se) is an indispensable microelement in our diet and health issues resulting from deficiencies are well documented. Se-containing food supplements are available on the market including Se-enriched Chlorella vulgaris (Se-Chlorella) which accumulates Se in the form of Se-amino acids