Documenti fondamentali
772623
Sigma-Aldrich
4,4,4-Trifluoro-1-butanol
98%
Sinonimo/i:
4,4,4-Trifluoro-n-butanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H7F3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.343
P. ebollizione
123-127 °C/760 mmHg
Densità
1.212 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
fluoro
hydroxyl
Stringa SMILE
OCCCC(F)(F)F
InChI
1S/C4H7F3O/c5-4(6,7)2-1-3-8/h8H,1-3H2
VKRFUGHXKNNIJO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
123.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
50.6 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Cyclopentanol 99%
Sigma-Aldrich
C112208
Cyclopentanol
Global Trade Item Number
SKUGTIN
772623-5G4061832281018
772623-1G4061825857770