377430
Allyl isothiocyanate
95%
Sinonimo/i:
AITC, Oil of mustard
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
contiene
BHT as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.529 (lit.)
P. eboll.
150 °C (lit.)
Punto di fusione
−80 °C (lit.)
Densità
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C=CCN=C=S
InChI
1S/C4H5NS/c1-2-3-5-4-6/h2H,1,3H2
ZOJBYZNEUISWFT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Quantitation of the N-acetylcysteine conjugate of AITC in human urine after ingestion of mustard.
- Evaluation of the fungitoxic activity of AITC vapour on Penicillium expansum on pears, particularly on a thiabendazole (TBZ)-resistant P. expansum strain in vivo, to verify whether AITC treatment could be a substitute for TBZ.
- Study of the induction of acetylation of histone in mouse erythroleukemia cells by some organosulfur compounds.
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
113.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
45 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?