112771
Methyl isothiocyanate
97%
Sinonimo/i:
Isothiocyanatomethane, Isothiocyanic acid methyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
21 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
97%
P. ebollizione
117-118 °C (lit.)
Punto di fusione
30-34 °C (lit.)
Solubilità
H2O: slightly soluble
Densità
1.069 g/cm3 at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
isothiocyanate
Stringa SMILE
CN=C=S
InChI
1S/C2H3NS/c1-3-2-4/h1H3
LGDSHSYDSCRFAB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Methyl isothiocyanate is an active chemical used as an anti-fermentative agent in wine and as an effective insecticide.
Applicazioni
- For amino acid sequence analysis
- To study the effect of pesticide Metam (methyl isothiocyanate is its active ingredient) in the streamside microbial communities
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
86.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
30 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?