243272
Allyl isocyanate
98%
Sinonimo/i:
3-Isocyanatoprop-1-ene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.417 (lit.)
P. eboll.
87-89 °C (lit.)
Densità
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C=CCN=C=O
InChI
1S/C4H5NO/c1-2-3-5-4-6/h2H,1,3H2
HXBPYFMVGFDZFT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Allyl isocyanate is an organosulfur compound that finds its application in the synthesis, and characterization of biodegradable dextran-allyl isocyanate-ethylamine/polyethylene glycol-diacrylate hydrogels.
Applicazioni
- Allyl-pHPMA (allyl-Poly[N-(2-hydroxypropyl) methacrylamide) by reacting with 2° hydroxyl group of pHPMA.
- Allyl-containing triBCP precursor via bidirectional anionic polymerization of styrene. The precursor used in the synthesis of poly(allyl isocyanate)-block-polystyrene-block-poly(allylisocyanate) (PAIC-b-PSt-b-PAIC).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
109.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
43 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter