Documenti fondamentali
66181
Sigma-Aldrich
N-Succinimidyl N-methylcarbamate
≥97.0% (N), for peptide synthesis
Sinonimo/i:
MIC substitute, Methyl isocyanate substitute
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.14
Beilstein:
1531863
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Nome del prodotto
N-Succinimidyl N-methylcarbamate, ≥97.0% (N)
Saggio
≥97.0% (N)
Stato
solid
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
amine
imide
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CNC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C6H8N2O4/c1-7-6(11)12-8-4(9)2-3-5(8)10/h2-3H2,1H3,(H,7,11)
XMNGSPOWUCNRMO-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Safe and crystalline chemical equivalent of the toxic methyl isocyanate, MIC
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
J Martinez et al.
Journal of medicinal chemistry, 25(2), 178-182 (1982-02-01)
A practical and convenient method for synthesizing antitumor compounds, N-alkyl-N-nitrosoureas, regioselectively nitrosated on the nitrogen atom bearing the alkyl group is proposed. N-Alkyl-N-nitrosocarbamates are interesting intermediates in these syntheses and yield, by reaction with amino compounds, the regioselectively nitrosated N-alkyl-N-nitrosoureas.
K. Takeda et al.
Tetrahedron Letters, 24, 4569-4569 (1983)