T61204
Triethyl phosphite
98%
Sinonimo/i:
P(EtO)3, P(OEt)3
Saggio
98%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Reductions
Impurezze
≤1% triethyl phosphate and diethyl phosphite
Indice di rifrazione
n20/D 1.413 (lit.)
P. ebollizione
156 °C (lit.)
Densità
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOP(OCC)OCC
InChI
1S/C6H15O3P/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3/h4-6H2,1-3H3
BDZBKCUKTQZUTL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
54 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?