225827
N,N′-Disuccinimidyl carbonate
≥95%, for peptide synthesis
Sinonimo/i:
N-Succinimidyl carbonate, DSC, Di(N-succinimidyl) carbonate
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
N,N′-Disuccinimidyl carbonate, ≥95%
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Carbonylations
Punto di fusione
190 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
imide
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1CCC(=O)N1OC(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C9H8N2O7/c12-5-1-2-6(13)10(5)17-9(16)18-11-7(14)3-4-8(11)15/h1-4H2
PFYXSUNOLOJMDX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- As an activating reagent for the reactive patterning of polymer brushes to couple primary amines via post-functionalization.
- As an alkoxycarbonylating reagent for a variety of primary and sterically hindered secondary alcohols, which further allows the synthesis of different structurally diverse carbamates.
- As a coupling agent for the synthesis of thiophospholipids, commonly used for anchoring biomembranes to gold surfaces.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
S250716-1EA | |
225827-1G | 4061838779854 |
225827-25G | 4061838779861 |
225827-5G | 4061838779878 |